Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteashämmare minitabletter
Produktkod. p-7078344 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
EDTA
EDTA Free
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 16386522
Brand: Thermo Scientific™ A32954
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmare minitabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar EDTA
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) protein purification, western blotting
Tillräckligt för 1 tablet is sufficient for 10 mL
Kvantitet 2 Tablets
Formatera Tablet