Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Mini Tabletter
Produktkod. 15614189 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 Tablets
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614189 30 Tablets Paket med 30
1 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15614189 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32953
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmare minitabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protease Inhibitor
Innehåll och lagring 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Frakt skick Room Temperature
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 10 mL Solution
Inhibitorer Protease Inhibitor
Kvantitet 30 Tablets