Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteashämmartabletter, EDTA-fria
Produktkod. 15677308 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 tabletter
2 tavlor
20 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15677308 20 tabletter Paket med 20
16346532 2 tabletter -
16336532 2 tavlor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15677308 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32965
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmartabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
  • EDTA-fri-formulerad utan EDTA, en metalloproteinashämmare (endast för EDTA-fria formuleringar)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Cocktail av proteashämmare
    Innehåll och lagring 1 injektionsflaska, förvaras vid 2 °C till 8 °C
    Frakt skick Rumstemperatur
    Form Solid
    Produktlinje Pierce
    Tillräckligt för 50 ml lösning
    Inhibitorer Proteashämmare
    Kvantitet 20 tabletter
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
    Faroangivelser
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
    Skyddsangivelse
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    • P330-Skölj munnen.
    • P331-Framkalla INTE kräkning.
    • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride