Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteashämmartabletter, EDTA-fria
Produktkod. 16346532 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 tabletter
2 tavlor
20 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16346532 2 tabletter -
15677308 20 tabletter Paket med 20
16336532 2 tavlor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 16346532 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32966
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmartabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
  • EDTA-fri-formulerad utan EDTA, en metalloproteinashämmare (endast för EDTA-fria formuleringar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 1 injektionsflaska med inhibitortabletter
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) proteinrening, western blotting
Tillräckligt för 1 tablett räcker till 50 ml
Kvantitet 2 tabletter