Läs mer
Thermo Scientific™ Pepstatin A proteashämmare
Produktkod. 10036263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10036263 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 10036263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78436
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Anpassa din proteashämmarcocktailformulering med dessa små förpackningar med individuella proteashämmarpeptider och föreningar.
Thermo Scientific™ Proteashämmare är små förpackningar av individuella proteashämmare peptider och föreningar för skräddarsydd formulering eller modifiering av proteashämmare cocktails.
De individuella reagensen inkluderar AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A och PMSF. Även om Thermo Scientific Halt™ Proteashämmare Cocktails ger bekväm och optimerad bredspektrumproteashämning för rutincellslys och analysbehov, vissa applikationer kräver ett mer anpassat tillvägagångssätt. Genom att erbjuda de individuella högkvalitativa reagenserna som används för att göra våra cocktailprodukter, förser vi dig med de verktyg som behövs för att applicera en proteashämmare individuellt, komplettera en cocktail eller kombinera flera komponenter för att göra skräddarsydda proteashämmarcocktails för specialiserade applikationer.
Höjdpunkter:
  • Högkvalitativa reagenser i bekväma och prisvärda förpackningsstorlekar
  • Köp individuellt för att förbereda skräddarsydda cocktails med proteashämmare
  • Tillägg Halt Proteashämmare engångscocktails, vars formuleringar är fullständigt beskrivna, för att uppnå önskade koncentrationer av specifika komponentreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Pepstatin A Protease Inhibitor
Produkttyp Protease Inhibitor
Innehåll och lagring Store between 2°C and 8°C
Form Lyophilized
Produktlinje Pierce
Reagenstyp Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor