Läs mer
Thermo Scientific™ PMSF-proteashämmare
Produktkod. 10485015 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10485015 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10485015 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36978
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Anpassa din proteashämmarcocktailformulering med dessa små förpackningar med individuella proteashämmarpeptider och föreningar.
Thermo Scientific™ Proteashämmare är små förpackningar av individuella proteashämmare peptider och föreningar för skräddarsydd formulering eller modifiering av proteashämmare cocktails.
De individuella reagensen inkluderar AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A och PMSF. Även om Thermo Scientific Halt™ Proteashämmare Cocktails ger bekväm och optimerad bredspektrumproteashämning för rutincellslys och analysbehov, vissa applikationer kräver ett mer anpassat tillvägagångssätt. Genom att erbjuda de individuella högkvalitativa reagenserna som används för att göra våra cocktailprodukter, förser vi dig med de verktyg som behövs för att applicera en proteashämmare individuellt, komplettera en cocktail eller kombinera flera komponenter för att göra skräddarsydda proteashämmarcocktails för specialiserade applikationer.
Höjdpunkter:
  • Högkvalitativa reagenser i bekväma och prisvärda förpackningsstorlekar
  • Köp individuellt för att förbereda skräddarsydda cocktails med proteashämmare
  • Tillägg Halt Proteashämmare engångscocktails, vars formuleringar är fullständigt beskrivna, för att uppnå önskade koncentrationer av specifika komponentreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce PMSF proteashämmare
Produkttyp Proteashämmare
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 C °till 25 °C.
Form Pulver
Reagenstyp Proteashämmare
Inhibitorer Proteashämmare
Kvantitet 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride