Beskrivning
Thermo Scientific Aprotinin Protease Inhibitor hämmar reversibelt serinproteaser. Thermo Scientific Proteashämmare är små storlekar av individuella proteashämmarpeptider och föreningar för anpassad formulering eller modifiering av proteashämmarcocktails.
Egenskaper hos dessa proteashämmare inkluderar:
- Högkvalitativa reagenser i bekväma och prisvärda förpackningsstorlekar
- Köp individuellt för att förbereda skräddarsydda proteashämmarcocktails
- Tillskott Stop Protease Inhibitor Cocktails, vars formuleringar är fullt redovisade, för att uppnå önskade koncentrationer av specifika komponentreagenser
De enskilda reagenserna som erbjuds inkluderar AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A och PMSF. Även om Halt Protease Inhibitor Cocktails erbjuder bekväm och optimerad bredspektrumproteashämning för rutinmässiga behov av celllys och analys, kräver vissa tillämpningar en mer anpassad metod. Genom att erbjuda de individuella högkvalitativa reagenser som används för att tillverka våra cocktailprodukter ger vi dig verktygen som behövs för att applicera en proteashämmare individuellt, komplettera en cocktail eller kombinera flera komponenter för att skapa skräddarsydda proteashämmarcocktails för specialiserade ändamål.
Observera: Aprotinin Protease Inhibitor är lätt löslig i vatten (upp till ~10 mg/ml) och kompatibel med rekonstitution i dejoniserat vatten eller en lämplig vattenbaserad buffert.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pierce Aprotinin Protease Inhibitor |
| Produkttyp | Protease Inhibitor |
| Innehåll och lagring | Store between 2°C and 8°C |
| Form | Lyophilized |
| Produktlinje | Pierce |
| Reagenstyp | Protease Inhibitor |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor |
| Kvantitet | 25 mg |