Läs mer
Thermo Scientific™ AEBSF proteashämmare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Proteashämmare är små förpackningar av individuella proteashämmare peptider och föreningar för skräddarsydd formulering eller modifiering av proteashämmare cocktails.
De individuella reagensen inkluderar AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A och PMSF. Även om Thermo Scientific Halt™ Proteashämmare Cocktails ger bekväm och optimerad bredspektrumproteashämning för rutincellslys och analysbehov, vissa applikationer kräver ett mer anpassat tillvägagångssätt. Genom att erbjuda de individuella högkvalitativa reagenserna som används för att göra våra cocktailprodukter, förser vi dig med de verktyg som behövs för att applicera en proteashämmare individuellt, komplettera en cocktail eller kombinera flera komponenter för att göra skräddarsydda proteashämmarcocktails för specialiserade applikationer.
Höjdpunkter:
- Högkvalitativa reagenser i bekväma och prisvärda förpackningsstorlekar
- Köp individuellt för att förbereda skräddarsydda cocktails med proteashämmare
- Tillägg Halt Proteashämmare engångscocktails, vars formuleringar är fullständigt beskrivna, för att uppnå önskade koncentrationer av specifika komponentreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pierce AEBSF Protease Inhibitor |
| Produkttyp | Protease Inhibitor |
| Innehåll och lagring | Store between 2°C and 25°C |
| Form | Lyophilized |
| Produktlinje | Pierce |
| Reagenstyp | Protease Inhibitor |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor |
| Kvantitet | 100 mg |
Säkerhet och hantering
- AEBSF Protease Inhibitor
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride