Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce Protease och Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter, EDTA-fria
Produktkod. 16316532 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 tabletter
Inkluderar:
1 injektionsflaska inhibitor tabletter
1 injektionsflaska inhibitor-tabletter, EDTA-fri
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Inkluderar
16316532 2 tabletter 1 injektionsflaska inhibitor tabletter
16326532 2 tabletter 1 injektionsflaska inhibitor-tabletter, EDTA-fri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 16316532 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32960
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteas- och fosfatashämmare minitabletter bredspektrum proteas- och pghospahatasinhibitorformulering ger fullständigt skydd mot defosforylering och proteolytisk nedbrytning.
Pierce-proteas- och fosfatasinhibitor-minitabletterna innehåller aprotinin, bestatin, E-64, EDTA och leupeptin för att ge skydd mot nedbrytning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser. För att förhindra defosforyleringsaktiviteten hos serin/treonin och tyrosinfosfataser innehåller varje tablett även natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och betaglycerofosfat. Pierce proteas- och fosfatasinhibitortabletter är stabila vid 4 °C i upp till 12 månader, och varje tablett räcker till 10 ml lösning.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering &mdsashtabletter löses snabbt upp till en klar lösning
  • Ekonomisk– mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm &mdsashready-att-använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel &mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
*EDTA finns endast i produktnr. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 1 injektionsflaska inhibitor tabletter
Produkttyp Proteas och fosfatashämmare
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) proteinrening, western blotting
Tillräckligt för 1 tablett räcker för 10 ml
Kvantitet 2 tabletter