Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce Protease och Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter
Produktkod. 15624189 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 tabletter
Tamaño de la unidad:
Paket med 20
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15624189 20 tabletter Paket med 20
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Código de producto. 15624189 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32959
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteas- och fosfatashämmare minitabletter bredspektrum proteas- och pghospahatasinhibitorformulering ger fullständigt skydd mot defosforylering och proteolytisk nedbrytning.
Pierce-proteas- och fosfatasinhibitor-minitabletterna innehåller aprotinin, bestatin, E-64, EDTA och leupeptin för att ge skydd mot nedbrytning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser. För att förhindra defosforyleringsaktiviteten hos serin/treonin och tyrosinfosfataser innehåller varje tablett även natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och betaglycerofosfat. Pierce proteas- och fosfatasinhibitortabletter är stabila vid 4 °C i upp till 12 månader, och varje tablett räcker till 10 ml lösning.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering &mdsashtabletter löses snabbt upp till en klar lösning
  • Ekonomisk– mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm &mdsashready-att-använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel &mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
*EDTA finns endast i produktnr. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Proteas och fosfatashämmare
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska, förvaras vid 2 °C till 8 °C
Frakt skick Våt is
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 10 ml lösning
Inhibitorer Proteashämmare, fosfatashämmare
Kvantitet 20 tabletter
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.