Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce Protease och Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter, EDTA-fria
Produktkod. 15662249 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 Tablets
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15662249
Brand: Thermo Scientific™ A32961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteas- och fosfatashämmare minitabletter bredspektrum proteas- och pghospahatasinhibitorformulering ger fullständigt skydd mot defosforylering och proteolytisk nedbrytning.
Pierce-proteas- och fosfatasinhibitor-minitabletterna innehåller aprotinin, bestatin, E-64, EDTA och leupeptin för att ge skydd mot nedbrytning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser. För att förhindra defosforyleringsaktiviteten hos serin/treonin och tyrosinfosfataser innehåller varje tablett även natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och betaglycerofosfat. Pierce proteas- och fosfatasinhibitortabletter är stabila vid 4 °C i upp till 12 månader, och varje tablett räcker till 10 ml lösning.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering &mdsashtabletter löses snabbt upp till en klar lösning
  • Ekonomisk– mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm &mdsashready-att-använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel &mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
  • EDTA-fri - formulerad utan EDTA, en metalloproteinashämmare
*EDTA finns endast i produktnr. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protease and Phosphatase Inhibitor
Innehåll och lagring 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Frakt skick Wet Ice
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 10 mL Solution
Inhibitorer Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Kvantitet 20 Tablets