Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Purification Kit, 1 mL
Produktkod. 10056373 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Column Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10056373 5 Column Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10056373 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 44667
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rena antikroppar eller utför immunfällning med detta immobiliserade naturliga protein A med standardkapacitet på pärlformigt agarosharts.
Utför en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder med Thermo Scientific™ Pierce Protein A Agarose, ett agarosharts med pärlor av protein A med standardkapacitet.
Pierce Protein A Agarose består av renat naturligt protein A som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6 % pärlformad agaros. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som gör att de kan användas i en mängd olika affinitetsreningsförfaranden av sats- eller kolonntyp. Flera paketformat erbjuds: 5 mL och 25 mL flaskor med hartsslurry, 1 mL förpackade kolonner och ett komplett IgG-reningskit.
Protein A är ett bakteriehärlett protein som binder med hög affinitet och specificitet till Fc-delen av antikroppar, särskilt de av IgG-klassen. Jämfört med dess alternativ (Protein G) ger Protein A den högsta bindningskapaciteten för underklasser av IgG från kaniner, grisar, hundar och katter. Protein A har också högre bindningskapacitet för humant IgG, förutom IgG3, som det binder svagt. Protein A binder också svagt till mus IgG1 och rekommenderas inte för de flesta applikationer med den antikroppsisotypen.
Höjdpunkter:
  • Nativt protein A– immobiliserat protein A är idealiskt för polyklonal IgG-rening från serum från människa, kanin, gris, hund eller katt
  • Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
  • Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
  • Standardkapacitet– Pierce Protein A Agarose har en normal belastning av immobiliserat protein A, vilket ger en bindningskapacitet på 12 till 19 mg humant IgG/mL harts (ca 6 till 8 mg mus IgG/mL harts)
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar: tvärbunden 6% pärlformad agaros; 5 ml och 25 ml flaskor
  • Spinnkolonner: 1mL kolumner
  • Reningssats: komplett kit innehållande fem 1 ml kolonner
  • Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein A Agarose
Innehåller:
Satsen innehåller Protein A-kolonn (1mL vardera), Protein A IgG-bindningsbuffert, IgG-elueringsbuffert och avsaltningskolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp IgG Purification Kit
Produktlinje Pierce
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Kit, 15 mL Conical Spin Column
Stationär fas Protein A
Reningsmål IgG Antibodies
Tillräckligt för 6 to 8 mg Mouse IgG per Column
Innehåll och lagring Sufficient For: Purifying 6 to 8 mg mouse IgG per column
• Protein A Columns, 1 mL, 5 columns
• Protein A IgG Binding Buffer, 1 L
• IgG Elution Buffer, 500 mL
• Excellulose Desalting Columns, 5 mL, 5 columns
Store at 4°C.
Kvantitet 5 Column Kit