Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A
Produktkod. 10147393 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10147393 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 10147393 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21181
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detektera kanin- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, för Western blot, ELISA och andra immunanalyser med detta renade och biotinylerade rekombinanta protein A.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A möjliggör sondering och detektion av kanin- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein A är en cellväggskomponent som produceras av flera stammar av Staphylococcus aureus som består av en enda polypeptidkedja och innehåller lite eller inga kolhydrater. Protein A-molekylen innehåller fyra bindningsställen med hög affinitet som kan interagera med Fc-regionen från IgG från flera arter inklusive människa och kanin. Optimal bindning sker vid pH 8,2, även om bindning också är effektiv vid neutrala eller fysiologiska förhållanden (pH 7,0 till 7,6).
Höjdpunkter:
  • Innehåller fyra Fc-bindande domäner per protein
  • Bättre än Protein G för polyklonalt IgG från kanin-, gris-, hund- och kattserum
  • Sämre än protein G för mus IgG1, humant IgG3 och råtta, get och ko antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein A
Kvantitet 5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein subtyp Protein A
Art Human, Rabbit
Mål Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped with an ice pack.