Läs mer
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A/G Spin Columns, 0,2 ml
Produktkod. 11824171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11824171 10 kolumner Paket med 10
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11824171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89954
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Affinitetsrena antikroppar (IgG) med mångsidig, rekombinant Protein A/G-agaros som erbjuds i flaskor, spinnkolonner, filterplattor och kompletta reningssatser.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som är tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, kromatografipatroner och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein A/G Agarose binder nästan alla isotyper och däggdjursarter av IgG från serum, ascitesvätska, cellkultursupernatant och andra antikroppsprover, vilket möjliggör effektiv antikroppsrening. Eftersom det immobiliserade proteinet A/G kombinerar de immunglobulinbindande domänerna av både protein A och protein G, är hartset effektivt för affinitetsrening av IgG-antikroppar från ett brett spektrum av däggdjursvärdarter.
Pierce Protein A/G Agarose består av renat Protein A/G rekombinant fusionsprotein som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6% pärlformad agaros (CL-6B). Denna premiärvariant av hartset ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av hel IgG från serumprover från däggdjur. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein A/G Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive hartsuppslamningar på flaska, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Höjdpunkter:
  • Protein A/G– immobiliserat rekombinant fusionsprotein av de antikroppsbindande domänerna av protein A och protein G möjliggör polyklonal IgG-rening från nästan alla däggdjursarter
  • Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
  • Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A/G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
  • Standardkapacitet– Pierce Protein A/G Agarose har en normal belastning av immobiliserat protein A/G, vilket ger en bindningskapacitet större än 7 mg humant IgG/ml harts
  • Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugeringsfärdiga kolonner, kompletta reningssatser och två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar: 3 mL och 15 mL flaskor
  • Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
  • Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
  • Kromatografikassetter: kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein A/G Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein A/G Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spinnkolonn
Produktlinje NAb
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Mikrocentrifugspindel
Stationär fas Protein A/G
Reningsmål IgG-antikroppar
Beskrivning NAb Protein A/G Spin Columns, 0,2mL
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra kolumner vid 4 °C
Kvantitet 10 kolumner