Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G kromatografikassetter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som är tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, kromatografipatroner och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein A/G Agarose består av renat Protein A/G rekombinant fusionsprotein som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6% pärlformad agaros (CL-6B). Denna premiärvariant av hartset ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av hel IgG från serumprover från däggdjur. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein A/G Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive hartsuppslamningar på flaska, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Höjdpunkter:
Protein A/G– immobiliserat rekombinant fusionsprotein av de antikroppsbindande domänerna av protein A och protein G möjliggör polyklonal IgG-rening från nästan alla däggdjursarter
Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A/G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
Standardkapacitet– Pierce Protein A/G Agarose har en normal belastning av immobiliserat protein A/G, vilket ger en bindningskapacitet större än 7 mg humant IgG/ml harts
Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugeringsfärdiga kolonner, kompletta reningssatser och två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
- Hartsuppslamningar: 3 mL och 15 mL flaskor
- Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
- Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
- Kromatografikassetter: kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
- Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein A/G Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein A/G Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Chromatography Cartridge |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Chromatography Cartridge |
| Stationär fas | Protein A/G |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C to 8°C. Do not freeze. |
| Kvantitet | 1 cartridge x 5 mL |