Beskrivning
Produktegenskaper:
Vårt rekombinanta protein A/G binder till alla humana IgG-underklasser, vilket gör det till det idealiska valet för rening av polyklonala eller monoklonala IgG-antikroppar vars underklassidentiteter inte har fastställts. Dessutom binder den till IgA, IgE, IgM och (i mindre utsträckning) IgD. Protein A/G binder väl till alla mus-IgG-subklasser men binder inte mus-IgA, IgM eller serumalbumin. Detta gör Protein A/G till ett utmärkt verktyg för rening och detektion av musmonoklonala antikroppar från IgG-underklasser, utan störningar från IgA, IgM och murint serumalbumin. Individuella underklasser av musmonoklonaler har sannolikt en starkare affinitet till det chimära proteinet A/G än till antingen protein A eller protein G.
Vårt rekombinanta protein A/G binder till alla humana IgG-underklasser, vilket gör det till det idealiska valet för rening av polyklonala eller monoklonala IgG-antikroppar vars underklassidentiteter inte har fastställts. Dessutom binder den till IgA, IgE, IgM och (i mindre utsträckning) IgD. Protein A/G binder väl till alla mus-IgG-subklasser men binder inte mus-IgA, IgM eller serumalbumin. Detta gör Protein A/G till ett utmärkt verktyg för rening och detektion av musmonoklonala antikroppar från IgG-underklasser, utan störningar från IgA, IgM och murint serumalbumin. Individuella underklasser av musmonoklonaler har sannolikt en starkare affinitet till det chimära proteinet A/G än till antingen protein A eller protein G.
- Protein A/G– immobiliserat rekombinant fusionsprotein av de antikroppsbindande domänerna av protein A och protein G möjliggör IgG-rening från nästan alla däggdjursarter
- Hög —kapacitet tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer
- Låg ospecifik —bindning optimerat reningsprotokoll resulterar i bättre IgG-rening
- Flexibilitetsbekvämlighet —med IgG-bindande domäner av både protein A och protein G på en pärla
- Kompatibilitet— pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade applikationer
- Inert och —stabil överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A/G genom lakresistenta kovalenta bindningar
- Proteinrening och isolering
- Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Innehåll och lagring | 1 ml sedimenterat harts. Levereras som 4 mL 25 % v/v suspension i fosfatbuffrad saltlösning, 0,01 % Tween-20 tvättmedel, 0,05 % natriumazid. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 25 till 30μ m |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 4 mL |
| Proteinform | Rekombinant |
| Typ | Magnetisk agarospärla |
| Visa mer |