Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus agaros
Produktkod. 11511931 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11511931 2 mL 2ml
15625315 20 mL 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11511931 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20423
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose is an exceptionally high-capacity Protein A/G beaded agarose resin for use in a variety of antibody affinity purification methods.
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose är ett agarosharts med exceptionellt hög kapacitet av protein A/G pärlformigt agarosharts för användning i en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder.
Pierce Protein A/G Plus Agarose består av renat protein A/G rekombinant fusionsprotein som har immobiliserats kovalent vid hög densitet på högkvalitativa korsbundna 6% pärlor agarose (CL-6B). Eftersom protein A/G kombinerar immunglobulinbindande domäner från både protein A och protein G är hartset effektivt för affinitetsrening av IgG-antikroppar från en bred variation av däggdjursvärdarter.
Höjdpunkter:
  • Protein A/G – immobiliserad rekombinant fusionsprotein av antikroppsbindande domäner hos protein A och protein G möjliggör polyklonal IgG-rening från nästan alla däggdjursarter
  • Stöd för agarosharts – är korslänkad 6 % pärlad agarose (CL-6B), det mest populära hartset för metoder för proteinaffinitetsrening
  • Inert och stabil – överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A/G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningar utan minskad avkastning
  • Högkapacitets – “Plus-varianten” av Pierce protein A/G Agarose har en mycket tät mängd immobiliserad protein A/G, vilket ger en bindningskapacitet över 50 mg humant IgG/ml-harts
Egenskaper hos korslänkade 6 % pärlor agarose (CL-6B):
  • Stöd-pH-stabilitet: 2 till 14 (kortsiktigt); 3 till 13 (långsiktigt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Exklusionsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: cirka 1 ml/minut (för kolonnen med 1 cm diameter)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan tåla (Observera: Det angivna mättrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose
Produktlinje Pierce
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Bottle
Stationär fas Protein A/G
Reningsmål IgG Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped with wet ice pack.
Kvantitet 2 mL