Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus agaros
Produktkod. 15625315 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
2ml
Produktkod. 15625315
Brand: Thermo Scientific™ 20424
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Protein A/G – immobiliserat rekombinant fusionsprotein av de antikroppsbindande domänerna av Protein A och Protein G möjliggör polyklonal IgG-rening från nästan alla däggdjursarter
  • Agaros harts – stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för proteinaffinitetsreningsmetoder
  • Inert och stabil – överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A/G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskning av utbytet
  • Hög kapacitet – denna ''Plus''-variant av Pierce Protein A/G Agarose har en mycket tät belastning av immobiliserat Protein A/G, vilket ger en bindningskapacitet större än 50 mg humant IgG/ml harts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose
Stationär fas Protein A/G
Reningsmål IgG Antibodies, Ig Antibodies
För användning med (applikation) Antibody Purification
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Kit Innehåll Protein A/G, Agarose Resin
Kvantitet 20 mL
Frakt skick Wet Ice
Form Agarose Bead