Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Harts
Produktkod. 10679044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679044 2 mL 2ml
11859400 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10679044 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53132
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Extremt hållbart polyakrylamidstöd med immobiliserat rekombinant protein A/G för olika IgG-reningsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G UltraLink Harts är en extremt hållbar pärlformad polyakrylamidbärare till vilken rekombinant protein A/G har immobiliserats för användning i IgG-reningsmetoder.
Proteinet A/G UltraLink Harts används för att binda och rena IgG i gravitationsflödes-, spin-kolonn- eller medeltryckskromatografimetoder. Protein A/G är ett rekombinant fusionsprotein som består av de antikroppsbindande domänerna av Protein A och Protein G, vilket möjliggör antikroppsrening från serumprover av en mängd olika arter.
UltraLink Harts är ett azlaktonaktiverat polyakrylamidstöd som är hydrofilt, laddningsfritt, högkapacitet, starkt tvärbundet, styvt och poröst. Detta stöd är särskilt användbart för mediumtryckstekniker när man använder stora provvolymer som kräver snabbflödestekniker (FPLC ) och storskaliga applikationer. Till skillnad från typiska pärlformade agarosstöd, UltraLink Stödet krossas eller kollapsar inte när det utsätts för höga flödeshastigheter som resulterar i tryck som överstiger 25psi.
Höjdpunkter:
  • Immobiliserat protein A/G– binder specifikt IgG från flera däggdjursarter, speciellt de flesta subtyper av mänskligt och kanin-IgG
  • Standardkapacitet– laddning av immobiliserat Protein A/G ger en bindningskapacitet på ca. 20mg humant IgG per milliliter harts
  • UltraLink Harts– akrylamidbaserat stöd ger ett alternativ till tvärbundna pärlformade agarosstöd för medeltrycksapplikationer
Egenskaper av Thermo Scientific UltraLink Harts:
  • Stöd pH-stabilitet: 1 till 13
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50 till 80 mikron
  • Uteslutningsgräns: större än 2 000 000 dalton
  • Genomsnittlig yta: större än 250m 2 per gram pärlor
  • Genomsnittlig porvolym: större än 1,2 ml per gram pärlor (> 60 % av pärlvolymen)
  • Porstorlek: 500 till 1000 ångström (50 till 100 nm)
  • Maximal linjär hastighet: 3000 cm per timme
  • Maximalt tryck: 100psi (6,9 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Resin
Produktlinje Pierce, UltraLink
Kolumntyp UltraLink Affinitetsharts
Formatera Bottle
Stationär fas Protein A/G
Reningsmål IgG Antibodies
Innehåll och lagring Förvara harts vid 4 C vid °mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Kvantitet 2 mL