Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G magnetiska pärlor
Produktkod. 11814544 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11814544 5 mL 5ml
11844554 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11814544 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8750.00 SEK
    6912.65 SEK / 5ml
    Save 1837.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Immunprecipitat eller affinitetsrena antikroppar (IgG) med hjälp av protein A/G-belagda magnetiska partiklar för manuell eller robotisk magnetisk separation.
De Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic Beads är högpresterande affinitetspartiklar för antikroppsrening och immunoutfällningsmetoder med manuella eller robotiska magnetiska separatorer.
Dessa magnetiska pärlor är belagda med genetiskt modifierat Pierce Protein A/G, ett rekombinant fusionsprotein som kombinerar de IgG-bindande domänerna av både Protein A och Protein G. Detta möjliggör infångning av antikroppar från ett bredare spektrum av arter och isotyper än vardera proteinet ensamt. Med hjälp av vår tvärbindningskemi kan du immobilisera en antikropp på den magnetiska partikeln och förhindra IgG-kontamination i ditt immunutfällda prov. Dessa pärlor kan användas både manuellt med ett magnetiskt stativ såväl som med automatiserade plattformar som t.ex Thermo Scientific KingFisher™ Instrument.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– nästan fyra gånger högre bindningskapacitet än typiska magnetiska pärlor från andra leverantörer, vilket tillåter användning av mindre mängder per experiment
  • Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade pärlor ger rena reningsprodukter (t.ex. antigen som elueras i IP med antikropp saknar kontaminerande proteiner från komplex IP-matris)
  • Flexibilitet– bekvämlighet med IgG-bindande domäner av både protein A och protein G på en pärla
  • Kompatibilitet - pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade applikationer (t.ex. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
  • Analyskonsistens– magnetiska pärlor eliminerar hartsförlust och ger effektivare separation av lösningar än traditionella IP-metoder som endast använder mikrocentrifugrör
Egenskaper av Thermo Scientific Pierce Protein A/G magnetiska pärlor:
  • Sammansättning: Magnetitbelagda polymerpärlor blockerade och kovalent belagda med ett monolager av rekombinant protein A/G
  • Diameter: 1 μm
  • Koncentration: 10 mg/ml
  • Bindande kapacitet: 55-85 μg kanin IgG per mg magnetiska partiklar
Krävs
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex Instrument eller annan magnetisk separatorenhet
Rekommenderas för:
IP- och Co-IP-experiment (se komplett kit); Immunfällning för analys under icke-reducerande förhållanden; Antikroppsrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Partikelstorlek 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Proteinform Recombinant
Mål Antibody
Typ Magnetic Affinity Bead
Ligandtyp Protein A/G