Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinbelagda plattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dessa plattor är enhetligt och stabilt belagda med ett av fyra populära immunglobilinbindande proteiner (protein A, Protein G, Protein A/G eller Protein L). De möjliggör att antikroppar, eller företablerade antikropp-antigenkomplex, kan fångas in i brunnar på polystyrenplattan för efterföljande detektering i plattläsare. Strategin är användbar för en mängd olika analyssituationer, men den är i allmänhet inte lämplig för sandwich-typ ELISA .
Thermo Scientific Pierce Proteinbelagda plattor ger ett alternativ till direkta, passiva adsorptionsmetoder för att immobilisera antikroppar för ELISA och andra plattbaserade analystekniker.
Höjdpunkter
• Behåll antikroppsaktivitet, som kan gå förlorad när antikroppar immobiliseras genom passiv adsorption
• Orientera antikroppar för maximal antigenbindande kapacitet
• Immobilisera antikroppar för plattanalyser utan föregående rening
• Se till minimal variation (< 5 % brunn till brunn) från konsekvent beläggning
• Minska ospecifik bindning eftersom plattorna är förblockerade med SuperBlock Blockerande buffert
• Bind 2 till 5 pmol antikropp per brunn (baserat på tester med kanin IgG)
Protein A/G-belagda plattor
• Fusionsprotein som innehåller fyra antikroppsbindningsställen från protein A och två från protein G
• Binder till de flesta IgG-arter eftersom det kombinerar specificiteterna hos Protein A och Protein G
• Binder till Fc-regionen av antikroppar, vilket säkerställer optimal orientering
• Binder väl med ett brett utbud av pH-
protein A-belagda plattor
• Binder starkt till IgG från människa, kanin, marsvin, gris, hund och näsapa
• Binder starkt till mus IgG2a, IgG2b och IgG3
• Binder till Fc-regionen av antikroppar för optimal orientering
Protein G-belagda plattor
• Binder starkt till IgG från många arter inklusive människa, mus, kanin, får och get
• Binder endast till —IgG ingen korsreaktivitet med andra antikroppsklasser
• Binder till Fc-regionen av antikroppar för optimal orientering
Protein L-belagda plattor
• Binder till alla klasser av immunglobuliner (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD)
• Binder till VL-regionen av kappa lätta kedjor (human I, III, IV och Mus I) utan att störa antigenbindningsställen
• Binder till Fab-fragment och ScFv
• Binder inte immunoglobulin från nötkreatur, get eller får
• Binder svagt till kaninimmunoglobulin
• Förblockerad för att minska ospecifik bindning
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Standardkapacitet, Affinitet |
| Formatera | 96 brunnar |
| Innehåll och lagring | Obs: Plattorna är aktiverade till 100μ L och levereras förblockerad med Thermo Scientific SuperBlock Blockerande buffert. Använd dessa plattor endast för analys av enstaka antikroppar. I multipla antikroppsanalyser, såsom sandwich-ELISA, kan den första antikroppen inte blockera alla bindningsställen och efterföljande antikroppar kommer att binda till plattan, vilket resulterar i falska positiva resultat. Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. Lägg öppna, oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse och förvara torkad vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | Protein G |
| Visa mer |