Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinbelagda plattor
Produktkod. p-7227776 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Ytbehandling:
Protein A
Protein A/G
Protein G
Protein L
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10248343
Brand: Thermo Scientific™ 15132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce Protein A, G, A/G och L belagda plattor utgör ett alternativ till direkta, passiva adsorptionsmetoder för att immobilisera antikroppar för ELISA och andra plattbaserade analystekniker.
Dessa plattor är enhetligt och stabilt belagda med ett av fyra populära immunglobilinbindande proteiner (protein A, Protein G, Protein A/G eller Protein L). De möjliggör att antikroppar, eller företablerade antikropp-antigenkomplex, kan fångas in i brunnar på polystyrenplattan för efterföljande detektering i plattläsare. Strategin är användbar för en mängd olika analyssituationer, men den är i allmänhet inte lämplig för sandwich-typ ELISA .
Thermo Scientific Pierce Proteinbelagda plattor ger ett alternativ till direkta, passiva adsorptionsmetoder för att immobilisera antikroppar för ELISA och andra plattbaserade analystekniker.
Höjdpunkter
• Behåll antikroppsaktivitet, som kan gå förlorad när antikroppar immobiliseras genom passiv adsorption
• Orientera antikroppar för maximal antigenbindande kapacitet
• Immobilisera antikroppar för plattanalyser utan föregående rening
• Se till minimal variation (< 5 % brunn till brunn) från konsekvent beläggning
• Minska ospecifik bindning eftersom plattorna är förblockerade med SuperBlock Blockerande buffert
• Bind 2 till 5 pmol antikropp per brunn (baserat på tester med kanin IgG)
Protein A/G-belagda plattor
• Fusionsprotein som innehåller fyra antikroppsbindningsställen från protein A och två från protein G
• Binder till de flesta IgG-arter eftersom det kombinerar specificiteterna hos Protein A och Protein G
• Binder till Fc-regionen av antikroppar, vilket säkerställer optimal orientering
• Binder väl med ett brett utbud av pH-
protein A-belagda plattor
• Binder starkt till IgG från människa, kanin, marsvin, gris, hund och näsapa
• Binder starkt till mus IgG2a, IgG2b och IgG3
• Binder till Fc-regionen av antikroppar för optimal orientering
Protein G-belagda plattor
• Binder starkt till IgG från många arter inklusive människa, mus, kanin, får och get
• Binder endast till —IgG ingen korsreaktivitet med andra antikroppsklasser
• Binder till Fc-regionen av antikroppar för optimal orientering
Protein L-belagda plattor
• Binder till alla klasser av immunglobuliner (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD)
• Binder till VL-regionen av kappa lätta kedjor (human I, III, IV och Mus I) utan att störa antigenbindningsställen
• Binder till Fab-fragment och ScFv
• Binder inte immunoglobulin från nötkreatur, get eller får
• Binder svagt till kaninimmunoglobulin
• Förblockerad för att minska ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Formatera Stripplåt
Innehåll och lagring Obs: Plattorna är aktiverade till 1μ L och levereras förblockerad med Thermo Scientific SuperBlock Blockerande buffert. Använd dessa plattor endast för analys av enstaka antikroppar. I multipla antikroppsanalyser, såsom sandwich-ELISA, kan den första antikroppen inte blockera alla bindningsställen och efterföljande antikroppar kommer att binda till plattan, vilket resulterar i falska positiva resultat.
Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. Lägg öppna, oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse och förvara torkad vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Detektionsplatta, immunanalys, ELISA
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Protein A
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar