Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce Protein Concentrator PES, 100K MWCO, 2-6 ml, 2pk
Produktkod. 16371954 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
MWCO:
100 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
16371954 100 kDa Paket med 2
1 options
Produktkod. 16371954 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88523S
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteinprover.
De Thermo Scientific™ Pierce™ koncentratorer är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteinprover. Dessa ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk innehåller ett polyetersulfon (PES)-membran för koncentration, avsaltning och buffertutbyte av biologiska prover, såsom vävnadsodlingsmedia, antiserum, monoklonala antikroppspreparat och kromatografifraktioner. De kan också användas för att avlägsna oinkorporerad märkning efter proteinmodifieringsreaktioner.
PES-membranet i dessa enheter finns i fem distinkta molekylviktsgränser (MWCO) på 3K, 5K, 10K, 30K och 100K och kan användas för att bearbeta provvolymer från 100μ L till 100 ml. MWCOs är etsade på sidorna av koncentratorerna för enkel identifiering, medan ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet möjliggör visuell bestämning av den koncentrerade provvolymen (retentat). Den unika designen ger pålitliga och konsekventa resultat. Flera enhetsstorlekar är tillgängliga för att hantera maximala provvolymer på 0,5 ml, 6 ml, 20 ml och 100 ml.
  • Snabb —bearbetning, unik design minimerar membrannedsmutsning och provkoncentrationer på 10 till 30 gånger kan uppnås på 5 –30 minuter för 10K MWCO (—enhetsberoende tider kan variera för andra MWCO), även med partikelladdade lösningar.
  • Hög återhämtning —behålla> 90 % av proteinproverna samtidigt som man tar bort föroreningar eller byter buffertar.
  • Bekväma —tydliga markeringar, bred provkammare och avtagbar filtratkammare gör hanteringen enkel och lätt.
  • Instrumentkompatibelt —kan användas med standardcentrifuger som använder antingen rotorer med fast vinkel eller svängande skopa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
För användning med (applikation) Koncentration, avsaltning och buffertutbyte av biologiska prover
Kvantitet 2 Pk.
Form Konisk
Typ Centrifugkolonn
Volym (metrisk) 2 till 6 ml