Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 10K MWCO, 0,5 –100 ml
Produktkod. 15478924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 koncentratorer
2 x 10 koncentratorer
24 Koncentratorer
25 koncentratorer
4 koncentratorer
Provvolym:
100 till 500μ L
2 till 6 ml
20 till 100 ml
5 till 20 ml
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
100ml
20ml
24 tester
Paket med 2
Paket med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Provvolym Förpackningsstorlek
15478924 24 Koncentratorer 5 till 20 ml -
11355402 25 koncentratorer 100 till 500μ L Paket med 25
15522953 10 koncentratorer 2 till 6 ml 10 reaktioner
15432284 24 Koncentratorer 2 till 6 ml 24 tester
15543340 10 koncentratorer 5 till 20 ml 20ml
15451035 4 koncentratorer 20 till 100 ml 100ml
16391954 2 x 10 koncentratorer 5 till 20 ml Paket med 2
16351954 2 x 10 koncentratorer 2 till 6 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15478924 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00 SEK
    2556.65 SEK / Paket med 1
    Save 348.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteiner med MWCO-värden på 10K, tillgängliga i 0,5 –100 ml provvolymer.
Snabbt koncentrera proteiner och biologiska prover med Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES (polyetersulfon), som är ultrafiltreringscentrifugeringsenheter för engångsbruk som möjliggör snabb provåtervinning och kort bearbetningstid. Dessa koncentratorkolonner kan användas med standardmikrocentrifugutrustning, och prover kan samlas in utan behov av invertspinning. Prover kan koncentreras med eller utan avsaltning. Dessa koncentratorer har en molekylviktsgräns (MWCO) på 10K och kan användas för bearbetningsvolymer från 0,5 till 100 ml.
För protein och andra biologiska prover, såsom nukleinsyror, med en 10K MWCO, erbjuder Pierce Protein Concentrators PES snabb proteinkoncentration, utmärkt provåtervinning och instrumentkompatibilitet. Dessa centrifugalenheter har ett högflödespolyetersulfon (PES)-membran för koncentration, avsaltning och buffertbyte av biologiska prover. Dessa koncentratorer har en MWCO på 10K och kan användas för att bearbeta provvolymer från 0,5 till 100 ml.
Funktioner hos 10K MWCO Protein Concentrators PES inkluderar:
• Snabb proteinkoncentration —på 10 till 30 gånger kan uppnås på 10 eller färre minuter med 0,5 ml koncentratorn och 15 eller färre minuter med de andra kvantitetskoncentratorerna
•Utmärkt proteinåtervinning —typisk proteinåtervinning är> 90 % (när provmassan är minst två gånger större än den angivna MWCO)
•Instrumentkompatibilitet en —standardmikrocentrifug med svängande (förutom 88513) eller fastvinklade rotorer kan användas; prov kan samlas in och återvinnas utan inverterad spinning
•Mångsidigt —enkelt utföra provkoncentration, diafiltrering eller buffertutbyte av biologiska prover
För enkel identifiering etsas MWCO-värdet på sidan av varje enhet. För att hjälpa till med provtillsats och återvinning finns ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet, vilket möjliggör visuell bestämning av retentatvolymen. Den vertikala designen av membranet tillåter höga flödeshastigheter, låg ospecifik bindning och försumbar proteinaggregation på membranet, vilket ger tillförlitliga och konsekventa resultat för bearbetning av provvolymer mellan 0,5 och 100 ml. Typisk proteinåtervinning är 90 % när massan av proteinerna i provet är minst två gånger större än MWCO för den använda enheten. Till exempel när man koncentrerar IgG (MW∼ 150 KDa) prover, använd 3K-, 10K-, 30K- eller 50K MWCO-koncentratorer. Slutliga provkoncentrationer på 10 till 30 gånger kan uppnås inom 10 minuter när du använder 0,5 ml koncentratorer och inom 15 minuter när du använder andra koncentratorstorlekar.
Protein Concentrators PES-applikationer
• Proteinkoncentration av vävnadsodlingsmedia, antiserum eller monoklonala antikroppspreparat
• Koncentration av proteintoppar efter gelpermeationskromatografi
• Avlägsnande av icke inkorporerad märkning efter proteinmodifieringsreaktioner
• Koncentration och avsaltning/buffertutbyte efter eluering av protein från jonbyte
• Separation av molekyler av olika storlekar Pierce Protein Concentrators PES-
centrifugalenheter innehåller ett membran som är klassat för att hålla kvar molekyler med en molekylvikt som är minst två gånger högre än MWCO-värdet för PES-membranet i enheten. Minskad återhämtning kan uppstå vid användning av en koncentrator med molekyler som är mindre än den rekommenderade massan. Proteinåtervinningen kommer att variera beroende på det specifika proteinet i provet och dess startkoncentration.
Dödstoppsvolymen för 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 –mL och 20 100 mL –koncentratorerna är cirka 15μ L, 30μ L, 50μ L och 350μ L, respektive.
Att uppnå> 90 % återvinning av protein med 0,5 ml koncentratorer, den lägsta proteinprovkoncentrationen bör vara 0,05 mg/ml. För alla andra koncentratorer bör den lägsta proteinprovkoncentrationen vara 0,1 mg/ml.
Optimala centrifuger och hastigheter
0,5 ml koncentratorerna kan användas effektivt vid en maximal centrifugalkraft på 15 000x g, endast med en fast vinkelcentrifug.
För 2-6 ml koncentratorer kan centrifugmodeller med svängande hink eller fast vinkel användas. Svängande hinkcentrifuger som kan generera 2 000– 4 000x g och en maximal centrifugalkraft på 4 000x g rekommenderas. Med centrifuger med fast vinkel, modeller som kan generera 5 000– 10 000x g och en maximal centrifugalkraft på 8 000x g rekommenderas.
För 5-20 mL volymkoncentratorer kan centrifugmodeller med svängande hink eller fast vinkel användas. Swinging-bucket-centrifuger som kan generera 2 000– 5 000x g och en maximal centrifugalkraft på 4 000x g rekommenderas. Med centrifuger med fast vinkel, modeller som kan generera 5 000– 8 000x g och en maximal centrifugalkraft på 6 000x g rekommenderas.
För 20-100 ml koncentratorer, endast centrifuger med svängande hink som kan generera 1 000– 2 000x g rekommenderas. Använd en maximal centrifugalkraft på 2 000x g för 20 100 –ml koncentratorer. Koncentratorerna rekommenderas inte för användning i rotorer med fast vinkel.
Centrifugalkraft, temperatur och provvolym, koncentration och viskositet kommer att påverka filtreringshastigheten och kräver optimering av tiden för varje applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce™ Proteinkoncentrator PES, 10K MWCO, 5-20 ml
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) PES
MWCO 10 kDa
Produktlinje Pierce
Reningsmål Protein
Kvantitet 24 Koncentratorer
Frakt skick Rumstemperatur
Typ Filtrera
Provvolym 5 till 20 ml