Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 100K MWCO, 0,5 –100 ml
Produktkod. 15594279 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 koncentratorer
2 koncentratorer
24 Koncentratorer
25 koncentratorer
4 koncentratorer
4 x 10 koncentratorer
Provvolym:
2 till 6 ml
20 till 100 ml
5 till 20 ml
≤0,5 ml
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
24 reaktioner
4 reaktioner
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Provvolym Förpackningsstorlek
15594279 10 koncentratorer 2 till 6 ml 10 reaktioner
11335402 25 koncentratorer ≤0,5 ml -
15566775 24 Koncentratorer 2 till 6 ml 24 reaktioner
15521241 10 koncentratorer 5 till 20 ml -
15560136 24 Koncentratorer 5 till 20 ml 24 reaktioner
15751657 4 koncentratorer 20 till 100 ml 4 reaktioner
17730469 4 x 10 koncentratorer 5 till 20 ml -
17179705 2 koncentratorer 5 till 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15594279 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88523
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteiner över 100 KDa, i provvolymer från 0,5 till 100 ml.
Koncentrera enkelt och snabbt 100K molecular weight cutoff (MWCO) protein och biologiska prover med Thermo Scientific Pierce Protein Concentrators PES (polyetersulfon), som är engångscentrifugeringsanordningar som möjliggör snabb provåtervinning och kort bearbetningstid. Dessa koncentratorkolonner kan användas med standardmikrocentrifugutrustning, och prover kan samlas in utan behov av invertspinning. Prover kan koncentreras med eller utan avsaltning.
För protein och andra biologiska prover, såsom nukleinsyror, med en 100K MWCO, erbjuder Pierce Protein Concentrators PES snabb proteinkoncentration, utmärkt provåtervinning och instrumentkompatibilitet. Dessa centrifugalenheter har ett högflödespolyetersulfon (PES)-membran för koncentration, avsaltning och buffertbyte av biologiska prover. Denna produkt har en MWCO på 100K och kan användas för att bearbeta provvolymer på 0,5 –100 ml.
Funktioner hos Protein Concentrators PES inkluderar:
• Snabb proteinkoncentration —provkoncentration på 10 till 30 gånger kan uppnås på 15 eller färre minuter
•Utmärkt proteinåtervinning —typisk proteinåtervinning är> 90 % (när provmassan är minst två gånger större än den angivna MWCO)
•Instrumentkompatibilitet en —standardmikrocentrifug med rotorer med svängande eller fast vinkel (förutom 88537) kan användas; prov kan samlas in och återvinnas utan inverterad spinning
•Mångsidigt —enkelt utföra provkoncentration, diafiltrering eller buffertutbyte av biologiska prover
För enkel identifiering etsas MWCO-värdet på sidan av varje enhet. För att hjälpa till med provtillsats och återvinning finns ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet som möjliggör visuell bestämning av retentatvolymen. Den vertikala designen av membranet tillåter höga flödeshastigheter, låg ospecifik bindning och försumbar proteinaggregation på membranet och ger tillförlitliga och konsekventa resultat för bearbetning av provvolymer mellan 0,5 och 100 ml. Typisk proteinåtervinning är 90 % när massan av proteinerna i provet är minst två gånger större än MWCO för den använda enheten. Till exempel när du använder IgG (MW∼ 150K) prover, använd 5K, 10K, 30K eller 50K MWCO koncentratorer. Provkoncentration på 10 till 30 gånger kan uppnås inom 15 minuter.
Protein Concentrators PES-applikationer
• Proteinkoncentration av vävnadsodlingsmedia, antiserum eller monoklonala antikroppspreparat
• Koncentration av proteintoppar efter gelpermeationskromatografi
• Avlägsnande av icke inkorporerad märkning efter proteinmodifieringsreaktioner
• Koncentration och avsaltning/buffertutbyte efter eluering av protein från jonbyte, hydrofob interaktion (HIC), metallkelat eller affinitetskromatografikolonner
• Separation av molekyler av olika storlekar Pierce Protein Concentrators PES innehåller
ett membran som är klassat för att hålla kvar molekyler med en molekylvikt som är minst två gånger högre än MWCO-klassificeringen för PES-membranet i enheten. Minskad återhämtning kan uppstå vid användning av en koncentrator med molekyler som är mindre än den rekommenderade massan. Proteinåtervinningen kommer att variera beroende på det specifika proteinet i provet och dess startkoncentration.
Dödstoppsvolymen för 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 –mL och 20 100 mL –koncentratorerna är cirka 15μ L, 30μ L, 50μ L och 350μ L, respektive.
Att uppnå> 90 % återvinning av protein med 0,5 ml koncentratorer, den lägsta proteinprovkoncentrationen bör vara 0,05 mg/ml. För alla andra koncentratorer bör den lägsta proteinprovkoncentrationen vara 0,1 mg/ml.
Optimala centrifuger och hastigheter
0,5 ml koncentratorerna kan användas effektivt vid en maximal centrifugalkraft på 15 000x g med endast en centrifug med fast vinkel.
För 2-6 ml koncentratorer kan centrifugmodeller med svängande hink eller fast vinkel användas. Svängande hinkcentrifuger som kan generera 2 000– 4 000x g och en maximal centrifugalkraft på 4 000x g rekommenderas. Med centrifuger med fast vinkel, modeller som kan generera 5 000– 10 000x g, och en maximal centrifugalkraft på 8 000x g, rekommenderas.
För 5-20 mL volymkoncentratorer kan centrifugmodeller med svängande hink eller fast vinkel användas. Swinging-bucket-centrifuger som kan generera 2 000– 5 000x g och en maximal centrifugalkraft på 4 000x g rekommenderas. Med centrifuger med fast vinkel, modeller som kan generera 5 000– 8 000x g och en maximal centrifugalkraft på 6 000x g rekommenderas.
För 20-100 ml koncentratorer, endast centrifuger med svängande hink som kan generera 1 000– 2 000x g rekommenderas. Använd en maximal centrifugalkraft på 2 000x g. Dessa koncentratorer rekommenderas inte för användning i rotorer med fast vinkel.
Centrifugalkraft, temperatur, provvolym, koncentration och viskositet kommer alla att påverka filtreringshastigheten. Centrifugeringstiden bör därför optimeras för varje applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Disponibel Engångsbruk
Formatera Konisk, Spinnkolonn
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Produktlinje Pierce
Reningsmål Protein
Kvantitet 10 koncentratorer
Frakt skick Rumstemperatur
Typ Filtrera
Provvolym 2 till 6 ml