Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentrator PES
Produktkod. 16301964 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO
16301964 5 kDa
16311964 10 kDa
16321964 30 kDa
16331964 100 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16301964 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88534S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteinprover.
De Thermo Scientific™ Pierce™ koncentratorer är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteinprover. Dessa ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk innehåller ett polyetersulfon (PES)-membran för koncentration, avsaltning och buffertutbyte av biologiska prover, såsom vävnadsodlingsmedia, antiserum, monoklonala antikroppspreparat och kromatografifraktioner. De kan också användas för att avlägsna oinkorporerad märkning efter proteinmodifieringsreaktioner.
PES-membranet i dessa enheter finns i fem distinkta molekylviktsgränser (MWCO) på 3K, 5K, 10K, 30K och 100K och kan användas för att bearbeta provvolymer från 100μ L till 100 ml. MWCOs är etsade på sidorna av koncentratorerna för enkel identifiering, medan ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet möjliggör visuell bestämning av den koncentrerade provvolymen (retentat). Den unika designen ger pålitliga och konsekventa resultat. Flera enhetsstorlekar är tillgängliga för att hantera maximala provvolymer på 0,5 ml, 6 ml, 20 ml och 100 ml.
  • Snabb —bearbetning, unik design minimerar membrannedsmutsning och provkoncentrationer på 10 till 30 gånger kan uppnås på 5 –30 minuter för 10K MWCO (enhetsberoende —tider kan variera för andra ’MWCO), även med partikelladdade lösningar.
  • Hög återhämtning —behålla> 90 % av proteinproverna samtidigt som man tar bort föroreningar eller byter buffertar.
  • Bekväma —tydliga markeringar, bred provkammare och avtagbar filtratkammare gör hanteringen enkel och lätt.
  • Instrumentkompatibelt —kan användas med standardcentrifuger som använder antingen rotorer med fast vinkel eller svängande skopa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
För användning med (applikation) koncentration, avsaltning och buffertutbyte av biologiska prover
Kvantitet 1pk
Typ Snurra kolumn, flaska
Volym (metrisk) 20 till 100 ml