Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentrator PES
Handla allt Thermo Scientific Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Beskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce™ koncentratorer är lättanvända centrifugalenheter som ger snabb bearbetning och utmärkt återvinning av proteinprover. Dessa ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk innehåller ett polyetersulfon (PES)-membran för koncentration, avsaltning och buffertutbyte av biologiska prover, såsom vävnadsodlingsmedia, antiserum, monoklonala antikroppspreparat och kromatografifraktioner. De kan också användas för att avlägsna oinkorporerad märkning efter proteinmodifieringsreaktioner.
PES-membranet i dessa enheter finns i fem distinkta molekylviktsgränser (MWCO) på 3K, 5K, 10K, 30K och 100K och kan användas för att bearbeta provvolymer från 100μ L till 100 ml. MWCOs är etsade på sidorna av koncentratorerna för enkel identifiering, medan ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet möjliggör visuell bestämning av den koncentrerade provvolymen (retentat). Den unika designen ger pålitliga och konsekventa resultat. Flera enhetsstorlekar är tillgängliga för att hantera maximala provvolymer på 0,5 ml, 6 ml, 20 ml och 100 ml.
PES-membranet i dessa enheter finns i fem distinkta molekylviktsgränser (MWCO) på 3K, 5K, 10K, 30K och 100K och kan användas för att bearbeta provvolymer från 100μ L till 100 ml. MWCOs är etsade på sidorna av koncentratorerna för enkel identifiering, medan ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet möjliggör visuell bestämning av den koncentrerade provvolymen (retentat). Den unika designen ger pålitliga och konsekventa resultat. Flera enhetsstorlekar är tillgängliga för att hantera maximala provvolymer på 0,5 ml, 6 ml, 20 ml och 100 ml.
- Snabb —bearbetning, unik design minimerar membrannedsmutsning och provkoncentrationer på 10 till 30 gånger kan uppnås på 5 –30 minuter för 10K MWCO (enhetsberoende —tider kan variera för andra ’MWCO), även med partikelladdade lösningar.
- Hög återhämtning —behålla> 90 % av proteinproverna samtidigt som man tar bort föroreningar eller byter buffertar.
- Bekväma —tydliga markeringar, bred provkammare och avtagbar filtratkammare gör hanteringen enkel och lätt.
- Instrumentkompatibelt —kan användas med standardcentrifuger som använder antingen rotorer med fast vinkel eller svängande skopa.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| För användning med (applikation) | koncentration, avsaltning och buffertutbyte av biologiska prover |
| Kvantitet | 1pk |
| Typ | Snurra kolumn, flaska |
| Volym (metrisk) | 20 till 100 ml |