Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 100K MWCO, 0,5 ml
Produktkod. 17710469 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 25 koncentratorer
Produktkod. Kvantitet
17710469 4 x 25 koncentratorer
1 options
Produktkod. 17710469 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88503X4
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Koncentrera och avsalta biologiska prover och utför buffertbyte med engångspolyetersulfon (PES)-membran ultrafiltreringscentrifugalanordningar.
Pierce Protein Concentrators PES kan användas för att bearbeta provvolymer upp till 0,5 ml och är tillgängliga i fyra distinkta molekylviktsgränser (MWCOs) på 3K, 10K, 30K och 100K. För enkel identifiering är MWCO-värdet etsat på sidan av varje enhet. För att hjälpa till med provtillsats och återvinning finns ett tydligt fönster med graderingar på sidan av varje enhet som möjliggör visuell bestämning av retentatvolymen. Den vertikala designen av membranet tillåter höga flödeshastigheter, låg ospecifik bindning och försumbar proteinaggregation på membranet och ger tillförlitliga och konsekventa resultat för bearbetning av provvolymer mellan 100 och 500 μL. Typisk proteinåtervinning är 90 % när massan av proteinerna i provet är minst två gånger större än MWCO för den använda enheten. Provkoncentration på 10 till 30 gånger kan uppnås inom 10 minuter. 0,5 ml Pierce Concentrators, PES är kompatibla med de flesta bänkmikrocentrifuger med rotorer med fast vinkel som rymmer 2,2 ml rör.
Höjdpunkter:
  • Snabb proteinkoncentration– provkoncentration på 10 till 30 gånger kan uppnås på 10 minuter eller mindre
  • Utmärkt proteinåtervinning– unik design minimerar membrannedsmutsning och ger höga hastighetskoncentrationer, även med partikelfyllda lösningar
  • Instrumentkompatibelt– använd standardmikrocentrifug med rotorer med fast vinkel; samla in och återvinn provet utan inverterad spinning
  • Mångsidig– enkelt sätt att utföra provkoncentration, diafiltrering eller buffertutbyte av biologiska prover
Rekommenderas för:
Proteinkoncentration med vävnadsodlingsmedia, antiserum eller monoklonala antikroppspreparat; Koncentration av proteintoppar efter gelpermeationskromatografi; Avlägsnande av oinkorporerad märkning efter proteinmodifieringsreaktioner; Koncentration och avsalt/buffert-utbyte efter eluering av protein från jonbyte, hydrofob interaktion (HIC), metallkelat eller affinitetskromatografikolonner; Separera stora molekyler från små molekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Filtertyp Membranfilter
Formatera Mikrocentrifug, centrifugkolonn
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Produktlinje Pierce
Reningsmål Protein
Kvantitet 4 x 25 koncentratorer
Typ Proteinkoncentrator