Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinfri blockerande buffert
Produktkod. 10137483 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Kemiskt namn eller material:
Protein-Free (PBS)
Protein-Free (TBS)
Protein-Free T20 (PBS)
Protein-Free T20 (TBS)
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
10137483 1 L Protein-Free T20 (TBS) 1 L
13474299 100 mL Protein-Free (PBS) 100ml
10229663 1 L Protein-Free (PBS) -
13484299 100 mL Protein-Free (TBS) 100ml
10269613 1 L Protein-Free (TBS) 1 L
10147483 1 L Protein-Free T20 (PBS) 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10137483 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37571
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Pierce Protein-Free Blocking Buffer är en icke-proteinförening som ger effektiv blockering för membranbaserade och plattbaserade proteindetektionsmetoder, vilket resulterar i extremt låg bakgrund.
Pierce Protein-Free Blocking Buffer är en icke-proteinförening som ger effektiv blockering för membranbaserade och plattbaserade proteindetektionsmetoder, vilket resulterar i extremt låg bakgrund. Den levereras i ett bekvämt, färdigt att använda format.
Funktioner hos proteinfri blockeringsbuffert inkluderar:
  • Proteinfri blockerare—minimerar eller eliminerar korsreaktivitet kopplad till proteinbaserade blockeringsbuffertar
  • Applikationer—kompatibla med western blotting (membran), ELISA (mikroplattor) och arrayer (belagda glasglas)
  • Streptavidinvänlig,—fri från biotin; ingen störning med avidin-biotin-detekteringssystem
  • Högpresterande—optimerad och validerad i många proteinmetoder för att ge ett högt signal-brusförhållande (dvs. ingen släckning av specifik bindning och signal men eliminering av ospecifik bindning och bakgrund)
Traditionella blockeringsbuffertar innehåller proteiner som kan korsreagera i vissa immundetektionssystem, vilket resulterar i hög bakgrund och minskad signal. Pierce proteinfria blockeringsbuffertar är proteinfria men är mycket effektiva för att blockera plattor, membran och andra ytor för ELISA, western blotting, glasslide-arrayer och andra tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protein-Free T20 (TBS)
Koncentration 1X
För användning med (applikation) ELISA
Fysisk form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 L