Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Spin Plate för IgG-screening
Produktkod. 10657894 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Plate
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10657894 1 Plate Varje
1 options
Produktkod. 10657894 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45204
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Affinitetsrena antikroppar (IgG) med immobiliserad rekombinant Protein G agaros som erbjuds i flaskor, spinnkolonner, filterplattor och kompletta reningssatser.
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som är tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, 96-brunnars filterplattor och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein G Agarose är effektivt för affinitetsrening av IgG från serum och andra vätskor från många däggdjursarter. Protein G är särskilt väl lämpat för användning med musantikroppar (inklusive IgG1) förutom de flesta IgG-isotyper från prover från människor, get och får.
Pierce Protein G Agarose består av rekombinant Protein G som har immobiliserats kovalent på högkvalitativ tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B). Denna premiärvariant av affinitetsharts ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av hel IgG från serumprover från däggdjur. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein G Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive hartsuppslamningar på flaska, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Höjdpunkter:
  • Protein G– immobiliserat protein G är idealiskt för polyklonal IgG-rening från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper
  • Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
  • Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
  • Standardkapacitet– Pierce Protein G Agarose har en normal belastning av immobiliserat protein G, vilket ger en bindningskapacitet på 11 till 15 mg humant IgG/ml harts
  • Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar: 2 mL, 10 mL, 25 mL flaskor
  • Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
  • Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
  • Kromatografikassetter: kompatibel med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • 96-brunnars spinnplattor: fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning.
  • Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein G Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein G Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein G Spin Plate
Produktlinje Pierce
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera 96-well Filter Plate
Stationär fas Protein G
Reningsmål IgG Antibodies
Beskrivning Pierce Protein G Spin Plate for IgG Screening
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C
Kvantitet 1 Plate