Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Magnetic Beads
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför antikroppsrening och immunutfällningsmetoder med hjälp av manuella eller robotmagnetiska separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein G magnetiska pärlor, partiklar med hög kapacitet och hög genomströmning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Hög effektivitet– motsvarande eller högre utbyte av IP-målantigener än magnetiska pärlor från andra leverantörer
Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade –pärlor ger högt renad produkt (t.ex. antigen som elueras i IP med antikropp saknar kontaminerande protein från komplext cellysat)
Konsekvent– magnetiska pärlor eliminerar hartsförlust och ger effektivare separation av lösningar än traditionella IP-metoder som endast använder centrifugering
Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Rekommenderas för:
- IP- och Co-IP-experiment
- Antikroppsrening
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Partikelstorlek | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 mL |
| Proteinform | Recombinant |
| Mål | Antibody |
| Typ | Magnetic Affinity Bead |
| Visa mer |