Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Protein G UltraLink Harts är en extremt hållbar pärlformad polyakrylamidbärare till vilken rekombinant protein G har immobiliserats för användning i IgG-reningsmetoder.
UltraLink Harts är ett azlaktonaktiverat polyakrylamidstöd som är hydrofilt, laddningsfritt, högkapacitet, starkt tvärbundet, styvt och poröst. Detta stöd är särskilt användbart för mediumtryckstekniker när man använder stora provvolymer som kräver snabbflödestekniker (FPLC ) och storskaliga applikationer. Till skillnad från typiska pärlformade agarosstöd, UltraLink Stödet krossas eller kollapsar inte när det utsätts för höga flödeshastigheter som resulterar i tryck som överstiger 25psi.
Höjdpunkter:
Immobiliserat protein G– binder specifikt IgG från flera däggdjursarter, speciellt alla isotyper av IgG från människa, mus och råtta
Standardkapacitet– laddning av immobiliserat Protein G ger en bindningskapacitet på ca. 20mg humant IgG per milliliter harts
UltraLink Harts– akrylamidbaserat stöd ger ett alternativ till tvärbundna pärlformade agarosstöd för medeltrycksapplikationer
Egenskaper av Thermo Scientific UltraLink Harts:
- Stöd pH-stabilitet: 1 till 13
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50 till 80 mikron
- Uteslutningsgräns: större än 2 000 000 dalton
- Genomsnittlig yta: större än 250m 2 per gram pärlor
- Genomsnittlig porvolym: större än 1,2 ml per gram pärlor (> 60 % av pärlvolymen)
- Porstorlek: 500 till 1000 ångström (50 till 100 nm)
- Maximal linjär hastighet: 3000 cm per timme
- Maximalt tryck: 100psi (6,9 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Resin |
| Produktlinje | Pierce, UltraLink |
| Kolumntyp | UltraLink Affinity Resin |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein G |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkterna levereras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 2 mL |