Beskrivning
Utför antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein L magnetiska pärlor, partiklar med hög kapacitet och hög genomströmning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Selektiv– immobiliserat protein L är idealiskt för selektiv rening av humana och musantikroppar som har lätta kappa-kedjor
Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade pärlor ger ren rening av antikroppar
Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Rekommenderas för:
- Rening av monoklonala och polyklonala antikroppar som binder dåligt till protein A eller protein G magnetiska pärlor
- Rening av monoklonala antikroppar från odlingssupernatanter kompletterade med bovint serum
- Protein L IP och co-IP analyser
- Rening av ScFv- och Fab-fragment innehållande lätta kappa-kedjor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Partikelstorlek | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 mL |
| Proteinform | Recombinant |
| Mål | Antibody |
| Typ | Magnetic Affinity Bead |
| Visa mer |