Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L magnetiska pärlor
Produktkod. 13444229 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13444229 5 mL 5ml
13434229 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13444229 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88850
Utför antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer med dessa högkapacitets- och högkapacitetspartiklar.
Utför antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein L magnetiska pärlor, partiklar med hög kapacitet och hög genomströmning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Rekombinant Protein L, kovalent fäst till en blockerad magnetisk kulyta, binder selektivt mus- och humanantikroppar genom lätta kappa-kedjor. Pärlorna används vanligtvis för att rena monoklonala antikroppar i cellkultursupernatanter kompletterade med bovint serum eftersom protein L inte binder bovint IgG. Pierce Protein L Magnetic Beads kan användas manuellt med ett magnetiskt stativ, såväl som med automatiserade plattformar som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher-instrument för arbetsflöden med hög genomströmning.
Höjdpunkter:
  • Selektiv– immobiliserat protein L är idealiskt för selektiv rening av humana och musantikroppar som har lätta kappa-kedjor
  • Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade pärlor ger ren rening av antikroppar
  • Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Rekommenderas för:
  • Rening av monoklonala och polyklonala antikroppar som binder dåligt till protein A eller protein G magnetiska pärlor
  • Rening av monoklonala antikroppar från odlingssupernatanter kompletterade med bovint serum
  • Protein L IP och co-IP analyser
  • Rening av ScFv- och Fab-fragment innehållande lätta kappa-kedjor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Partikelstorlek 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Proteinform Recombinant
Mål Antibody
Typ Magnetic Affinity Bead
Ligandtyp Protein L