Läs mer
Descripción
Thermo Scientific Pierce Proteinfällningsplattor ger ett enkelt format med 96 brunnar för enkel, snabb och automatiserbar proteinfällning och filtrering (rening) från plasma, serum och andra biologiska vätskeprover.
Pierce™ Proteinfällningsplattor är utformade specifikt för lösningsmedelsbaserad utfällning av proteiner och deras efterföljande avlägsnande från vätskeprover. Plattorna är läckfria och behåller organiskt lösningsmedel utan att droppa, även under blandning. Brunnsvolymen på 2 mL tillåter bearbetning av provvolymer på 15 till 400μ L per brunn, med de rekommenderade utfällningsförhållandena på 3:1 (v/v) lösningsmedel-till-serumförhållande. Protein Precipitation Plates är det idealiska valet för nedströms bearbetning av plasmaproteinbindningsanalysprover framställda med system för snabb jämviktsdialys (RED) som är viktiga för läkemedelsindustrin för att utföra plasmaproteinbindningsanalyser, som utgör ett kritiskt steg i läkemedelsutvecklingen. Pierce Protein Precipitation Plates använder ett speciellt graderat filtersystem som håller kvar utfällda proteinpartiklar utan att täppas till, men ändå låter lösliga (icke-utfällda) proteiner eluera genom 0,2μ M avskärningsmembran. Denna design maximerar proteinavlägsnandet och säkerställer högsta möjliga nivå av provåtervinning.
Funktioner hos proteinutfällningsplattor:
•Förbered små molekylprover för HPLC eller LC-MS på 10 –30 minuter
• Kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel
• Inget acetonitrilläckage i upp till fyra timmar
• Lakningsfri graderad hydrofob fritta förhindrar blockering
• Filtraten samlas lätt upp genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering
• Analysera serumprover på 15 till 400μ L per brunn (2 ml brunnsvolym)
Especificaciones
Especificaciones
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer, Centrifuge |
| Produkttyp | Proteinfällningsplatta |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet förvara tallrikarna i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Utgångsmaterial | Proteas-smält protein |
| Slutlig produkttyp | Peptider |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Tallrik |
| Arbetsflödessteg | Provstäda upp |
| Kvantitet | 1 kit (10 tallrikar) |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.