Läs mer
Thermo Scientific™ Proteinstabiliserande cocktail
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
Thermo Scientific™ Protein Stabilizing Cocktail är en mångsidig stabiliserande lösning som ökar hållbarheten för renade eller delvis renade proteiner under rutinlagring.
Denna patentskyddade formulering av naturligt förekommande molekyler med låg molekylvikt hjälper till att skydda proteiner från miljöpåfrestningar som annars kan leda till enzyminaktivering, aggregering och frys-upptiningsskador. Protein Stabilizing Cocktail tillhandahålls som ett lätt pipetterbart, buffrat 4X koncentrat. Lösningar av enzymer och andra proteiner till vilka cocktailen har tillsatts kan kylas eller frysas för förvaring utan att förlora sin aktivitet eller funktion. Även om graden av stabilisering är proteinspecifik, stabiliserar cocktailen avsevärt de flesta proteiner jämfört med enbart konventionell buffert. Den proteinstabiliserande cocktailen är ogiftig och destabiliserar inte biomolekyler; dock kan alla cocktailkomponenter avlägsnas genom dialys eller avsaltning före användning i nedströmsanalyser, om så önskas.
Höjdpunkter:
- Stabiliserar de flesta enzymer och andra proteiner betydligt bättre än vanliga buffertar
- Skydda proteiner från miljöpåfrestningar
- Destabiliserar inte biomolekyler i nedströmsanalyser
- Komponenter har låg molekylvikt och helt dialyserbara
- Lågviskösa reagens är lättare att pipettera än 50 % glycerol
- Testade proteinklasser inkluderar kinaser, fosfataser, peroxidaser, restriktionsenzymer, luciferaser, cytokiner och antikroppar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein Stabilizing Cocktail |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C |
| Form | Liquid |
| För användning med (applikation) | ELISA, Enzyme Assay, Functional Studies |
| Reagenstyp | Stabilizing Reagent |
| Kvantitet | 10 mL |