Läs mer
Thermo Scientific™ Proteinas K-pulver (≥ 30 U/mg)
Produktkod. 11826724 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11826724 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11826724 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17916
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klyv vid karboxylsidan av alifatiska, aromatiska eller hydrofoba rester och smält-inaktivera DNas och RNas i nukleinsyrarening med detta proteas.
Thermo Scientific™ Pierce Proteinas K är ett proteas som klyver vid karboxylsidan av alifatiska, aromatiska eller hydrofoba rester och används vanligtvis för att smälta och inaktivera DNas och RNas under nukleinsyrarening.
Kalcium är inte nödvändigt för proteinas Ks funktion. Därför stör EDTA och andra kelatbildande medel inte aktiviteten och kan användas tillsammans med proteinas K för att inaktivera kalciumberoende nukleaser i DNA- och RNA-beredningar.
Höjdpunkter:
  • Har en hög aktivitet som är stabil över ett brett område av pH- och temperaturförhållanden; lämpar sig för korta matsmältningstider
  • Aktiviteten ökar vid förhöjda temperaturer upp till 65 °C
  • RNas- och DNas-fri
Beställningsvarningar:
Levereras lyofiliserad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.
Form Powder
Kvantitet 100 mg
Produkttyp Proteinase K
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proteinase K Powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases