Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A, peroxidaskonjugerat
Produktkod. 10559863 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10559863 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10559863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 32400
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detektera kanin- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blot, ELISA och andra immunanalyser med detta renade och peroxidaskonjugerade rekombinanta protein A.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A möjliggör sondering och detektion av kanin- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein A är en cellväggskomponent som produceras av flera stammar av Staphylococcus aureus som består av en enda polypeptidkedja och innehåller lite eller inga kolhydrater. Rekombinant protein A produceras i E. coli och fungerar i huvudsak på samma sätt som naturligt protein A. Protein A-molekylen innehåller fyra bindningsställen med hög affinitet som kan interagera med Fc-regionen från IgG från flera arter inklusive människa och kanin. Optimal bindning sker vid pH 8,2, även om bindning också är effektiv vid neutrala eller fysiologiska förhållanden (pH 7,0 till 7,6).
Höjdpunkter:
  • Innehåller fyra Fc-bindande domäner per protein
  • Bättre än Protein G för polyklonalt IgG från kanin-, gris-, hund- och kattserum
  • Sämre än protein G för mus IgG1, humant IgG3 och råtta, get och ko antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein A, Peroxidase Conjugate
Konjugera HRP
Kvantitet 1 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein subtyp Protein A
Art Human, Rabbit
Mål Antibodies
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.