Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A
Produktkod. 15255683 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15255683 50 mg 50mg
10648464 5 mg 5mg
15275683 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15255683 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77673
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Använd Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A för att undersöka och upptäcka kanin- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA IHC och andra immunoassayprotokoll.
Använd Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A för att undersöka och upptäcka kanin- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA IHC och andra immunoassayprotokoll.
Egenskaper hos rekombinant protein A inkluderar:
  • Innehåller fyra Fc-bindande domäner per protein
  • Bättre än Protein G för polyklonalt IgG från kanin-, gris-, hund- och kattserum
  • Sämre än protein G för mus IgG1, mänskligt IgG3 samt rått-, getter- och koantikroppar
Protein A är en cellväggskomponent som produceras av flera stammar av Staphylococcus aureus och består av en enda polypeptidkedja och innehåller lite eller ingen kolhydrat. Rekombinant protein A produceras i E. coli och fungerar i stort sett på samma sätt som det ursprungliga protein A. Protein A-molekylen innehåller fyra högaffinitetsbindningsställen som kan interagera med Fc-regionen från IgG hos flera arter, inklusive människa och kanin. Optimal bindning sker vid pH 8,2, även om bindning också är effektiv vid neutrala eller fysiologiska förhållanden (pH 7,0 till 7,6).
Egenskaper hos rekombinant protein A
  • Källa: E. coli
  • Molekylvikt: ∼44 600 (Skenbar MW enligt SDS-SIDA: 45 000)
  • Form: saltfritt pulver
  • A280 av 0,1 % lösning: ∼0,165
  • Isoelektrisk punkt (pI): 4,7 4,8 –
Interaktionen mellan protein A och IgG är inte likvärdig för alla arter. Även inom en art interagerar protein A med vissa underklasser av IgG men inte med andra. Till exempel binder humant IgG1, IgG2 och IgG4 starkt, medan IgG3 inte binder. Det finns också många fall där monoklonala antikroppar inte binder till protein A, särskilt majoriteten av råttimmunglobuliner och musens IgG1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein subtyp Protein A
Art Human, Rabbit
Mål Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.