Läs mer
Thermo Scientific™ Lågfluorescerande PVDF-överföringsmembran, 0,2μ m, 7 x 8,4 cm
Produktkod. 10501664 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 förskurna membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10501664
Brand: Thermo Scientific™ 22860
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pierce PVDF-överföringsmembran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för västra, sydliga och nordliga blottingmetoder.
Pierce Low-Fluorescence PVDF-överföringsmembran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för västra, sydliga och nordliga blottingmetoder. Detta lågfluorescerande polyvinylidendifluorid (PVDF)-membran har en porstorlek på 0,2 mikron och är idealiskt för användning med fluorescerande prober. För bästa resultat, föraktivera membranet med 100 % alkohol som metanol, etanol eller isopropanol.
Lågfluorescerande PVDF-överföringsmembraner inkluderar:
  • Återprobegenskaper hög —mekanisk hållfasthet gör PVDF till ett utmärkt membran för strippning och återprobning
  • Kompatibilitet —kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, kemiluminescens, fluorescens och radiomärkning
  • Hållbarhet —kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel, syror och milda baser
  • Exceptionell bindningskapacitet med hög känslighet —gör PVDF till det ultimata valet för protein med låg mängd protein
  • Hydrofob bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8.4 cm
Bredd (metrisk) 7 cm
Kvantitet 10 förskurna membran
Formatera Ark
Material PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvara membran plant vid rumstemperatur och borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 8.4 x 7 cm
Tillräckligt för 10 mini-gelblots
Produkttyp Pierce Lågfluorescerande PVDF-överföringsmembran