Läs mer
Thermo Scientific™ PVDF-överföringsmembran, 0,45μ m, 1 rulle
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Pierce PVDF-överföringsmembran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för västra, sydliga och nordliga blottingmetoder. 0,45-μ m porstorlek gör dessa membran väl lämpade för ett brett spektrum av västerländska blottingförhållanden och idealiska för överföring av proteiner> 10 kDa. För bästa resultat, föraktivera membranet med 100 % alkohol.
Funktioner inkluderar:
• Återprobegenskaper hög —mekanisk hållfasthet gör PVDF till ett utmärkt membran för strippning och återprobning
• Hållbarhet kompatibel —med de flesta organiska lösningsmedel, syror och milda baser
• Kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, kemiluminescens och radiomärkning
• Exceptionell bindningskapacitet med hög känslighet —gör PVDF till det ultimata valet för proteiner med låg förekomst
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 3.75 m |
| Bredd (metrisk) | 26.5 cm |
| Beskrivning | Pierce PVDF-överföringsmembran, 0,45μ m, 3,75 mx 26,5 cm |
| Bindande kapacitet | 294 μg/cm2, BSA: 215 μg/cm2, Insulin: 160 μg/cm2 |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | Förvara membran plant vid rumstemperatur och borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Show More |