Läs mer
Thermo Scientific™ PVDF-överföringsmembran, 0,45μ m, 10 förskurna membran
Produktkod. 11804131 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 förskurna membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11804131 10 förskurna membran Paket med 10
1 options
Produktkod. 11804131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88585
 Begränsad artikel
I lager
Pierce PVDF-överföringsmembran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för västra, sydliga och nordliga blottingmetoder.
Pierce PVDF-överföringsmembran är gjorda av högkvalitativ polyvinylidendifluorid och ger hög bindningskapacitet för proteiner och nukleinsyror för västra, sydliga och nordliga blottingmetoder. 0,45-μ m porstorlek gör dessa membran väl lämpade för ett brett spektrum av västerländska blottingförhållanden och idealiska för överföring av proteiner> 10 kDa. För bästa resultat, föraktivera membranet med 100 % alkohol.
Funktioner inkluderar:
• Återprobegenskaper hög —mekanisk hållfasthet gör PVDF till ett utmärkt membran för strippning och återprobning
• Hållbarhet kompatibel —med de flesta organiska lösningsmedel, syror och milda baser
• Kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, kemiluminescens och radiomärkning
• Exceptionell bindningskapacitet med hög känslighet —gör PVDF till det ultimata valet för proteiner med låg förekomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (metrisk) 10 cm
Beskrivning Pierce PVDF-överföringsmembran, 0,45μ m, 10 x 10 cm
Kvantitet 10 förskurna membran
Formatera Ark
Material PVDF
Porstorlek 0,45μ m
Innehåll och lagring Förvara membran plant vid rumstemperatur och borta från kemiska ångor. Vissa lösningsmedelsångor kan delvis lösa upp membranen, vilket kommer att störa porstrukturen.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 10 x 10 cm
Tillräckligt för 10 mini-gelblots