Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogenfria provrör i glas
Produktkod. 17865057 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17865057 30 rör Paket med 30
1 options
Produktkod. 17865057 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A43889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    359.65 SEK / Paket med 30
    Save 119.35 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De endotoxinfria glasprovrören innehåller mindre än 0,005 EU/ml endotoxin. Rekommenderas för användning som reaktionsrör i Gel Clot-analyser.
These endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. They are recommended for use as reaction tubes in endotoxin detection assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Endotoxinnivå <0,005 EU/mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Glas
För användning med Gelpropp och kromogen endotoxinanalys
Kvantitet 30 rör
Produkttyp Provrör
Diameter (engelska) 13 mm