Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogenfria plattremsor med ram, 12 x 8 brunnar
Produktkod. 17875187 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 tallrikar, 1 ram
Produktkod. Kvantitet
17875187 5 tallrikar, 1 ram
1 options
Produktkod. 17875187 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A43888
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
De endotoxinfria 12 x 8-brunnars plattorna levereras med en ram och innehåller< 0,0005 EU/brunn endotoxin. De individuellt förpackade remsorna med 8 brunnar är idealiska för analyser av mindre än 96 tester åt gången.
These endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Endotoxinnivå <0,0005 EU/brunn. 12 remsor x 8 brunnar 96-brunnars platta, remsor är individuellt inslagna.
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kromogen LAL-endotoxinanalys, kinetisk kromogen LAL-analys och kinetisk turbidimetrisk LAL-analys
Kvantitet 5 tallrikar, 1 ram