Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Kvantitativ peroxidanalyssats (vattenhaltig
Produktkod. 10414195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10414195 100 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10414195 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23280
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detektera och mät väteperoxidnivåer (H2O2) i biologiska prover med hjälp av järn (Fe) och xylenol orange (XO) reagens för mikroplattor eller rör.
Upptäck och mät väteperoxidnivåer i biologiska prover med hjälp av ett järn- och xylenolorange reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitativa peroxidanalyssatser.
Dessa vatten- och lipidkompatibla peroxidtestkit upptäcker peroxider baserat på oxidation av järn- till järnioner i närvaro av xylenolapelsin. Ett testkit har en vattenkompatibel formulering som inkluderar sorbitol, vilket ger ökad känslighet. Det andra analyskitet har en formulering som kan användas med lipidinnehållande prover utan att först extrahera lipiderna; Men eftersom detta kit inte innehåller sorbitol är analysen mindre känslig. De flesta proteiner stör inte dessa analyser, även om vissa metallkelatorer kan kräva användning av en blank (dvs. kontroll) för att mildra dessa effekter.
I dessa tester omvandlar hydroperoxider Fe2+ till Fe3+ vid surt pH. Med den vattenkompatibla formuleringen reagerar peroxid först med sorbitol, omvandlar det till en peroxylradikal, vilket i sin tur initierar Fe2+-oxidation till Fe3+. I den lipidkompatibla formuleringen omvandlar peroxiden Fe2+ direkt till Fe3+. I en svavelsyralösning blandar Fe3+ sig med xylenolapelsin (XO)-färgen för att ge en lila produkt med absorptionsmaximum vid 560 nm. Peroxidnivåer i testprover kan bestämmas genom beräkning från den kända extinktionskoefficienten för XO-Fe-komplexet eller med hänvisning till en standardkurva framställd med väteperoxidlösning.
Höjdpunkter:
  • Peroxider detekterar – och mäter väteperoxid (H2O2)-nivåer i biologiska och andra vätskeprover
  • Bekvämt är – att inga proprietära reagenser är involverade, men de färdiga kiten tar bort variationen, svårigheten och den extra kostnaden för att själv formulera reagenserna
  • Mångsidig – kvantifiering genom beräkning från extinktionskoefficienten eller med hänvisning till en standardkurva gör det enkelt att metoden kan anpassas till olika provtyper och teständamål
  • Två formuleringar – väljer det vattenkompatibla kitet för maximal känslighet med icke-lipidprover; välj det lipidkompatibla kitet för bästa resultat med lipidinnehållande prover
Rekommenderas för:
Allmän mätning av väteperoxid (H2O2) i proteinprover; Kvantifiering av väteperoxider i tvättmedel; Bedömning av peroxiders effekter på cellaktivitet; Bestämning av proteinglykation; Mätning av peroxidansamling i lipider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 100 röranalyser eller 500 mikroplattanalyser med icke-lipidprover
• Reagens A, 1 ml
• Reagens B, 2 x 50 mL
Förvaras vid 4 °C.
Beskrivning Pierce Quantitative Peroxide Assay Kit (vattenhaltig)
Analysera Kvantitativ peroxidanalys
Detektionsmetod Abs.
Produktlinje Pierce
Produkttyp Kvantitativ peroxidanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 100 röranalyser eller 500 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spectrophotometer, Microplate Reader
Kvantitet 100 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quantitative Peroxide Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol