Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Kvantitativ peroxidanalyssats (lipid)
Produktkod. 10361494 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10361494 100 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10361494 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23285
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detektera och mät väteperoxidnivåer (H2O2) i biologiska prover med hjälp av järn (Fe) och xylenol orange (XO) reagens för mikroplattor eller rör.
Upptäck och mät väteperoxidnivåer i biologiska prover med hjälp av ett järn- och xylenolorange reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitativa peroxidanalyssatser.
Thermo Scientific Pierce Quantitative Peroxide Assay Kit (lipidkompatibel formulering) detekterar och mäter väteperoxidnivåer i biologiska prover med hjälp av ett järn- och xylenolapelsin (XO)-reagens.
Detta lipidkompatibla väteperoxidtestkit upptäcker peroxider baserat på oxidation av järn- till järnrikjon i närvaro av xylenolapelsin. Kitets formulering kan användas med lipidinnehållande prover utan att först extrahera lipiderna; Men eftersom detta kit inte innehåller sorbitol är analysen mindre känslig. De flesta proteiner stör inte denna analys, även om vissa metallkelatorer kan kräva användning av en tomma (dvs. kontroll) för att mildra dessa effekter.
Egenskaper hos kvantitativ väteperoxidtest:
  • Peroxider detekterar—och mäter väteperoxid (H2O2)-nivåer i biologiska och andra vätskeprover
  • Bekvämt—är att inga proprietära reagenser är inblandade, men det färdiga kitet eliminerar variationen, svårigheterna och den extra kostnaden med att själv formulera reagenserna
Användningsområden:
  • Allmän mätning av väteperoxid (H2O2) i proteinprover
  • Kvantifiering av väteperoxider i tvättmedel
  • Bedömning av peroxiders effekter på cellaktivitet
  • Bestämning av proteinglykation; Mätning av peroxidansamling i lipider
I denna analys omvandlar hydroperoxider Fe2+ till Fe3+ vid surt pH. Med denna lipidkompatibla formulering omvandlar peroxiden Fe2+ direkt till Fe3+. I en svavelsyralösning kombineras Fe3+-komplexen med xylenolapelsin (XO)-färgen för att ge en lila produkt med en absorptionsmaximum vid 560 nm. Peroxidnivåer i testprover kan bestämmas genom beräkning från den kända extinktionskoefficienten för XO-Fe-komplexet eller med hänvisning till en standardkurva framställd med väteperoxidlösning.
Relaterade produkter
  • Pierce™ Kvantitativ väteperoxidtest, vattenbaserad (Kat. Nr. 23280)
  • Pierce™ Peroxidtestreagens A (Kat. Nr. 23281)
  • Pierce™ Peroxidtestreagens B (Kat. Nr. 23282)
  • Pierce™ Peroxidtestreagens C (Kat. Nr. 23283)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 100 röranalyser eller 500 mikroplattanalyser med lipidinnehållande prover
• Reagens A, 1 ml
• Reagens C, 4 x 25 mL
Förvaras vid 4 °C.
Beskrivning Pierce Quantitative Peroxide Assay Kit (lipid)
Analysera Kvantitativ peroxidanalyssats
Detektionsmetod Abs.
Produktlinje Pierce
Produkttyp Kvantitativ peroxidanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 100 röranalyser eller 500 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spectrophotometer, Microplate Reader
Kvantitet 100 mL