Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kit
Produktkod. 17911701 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Känslighet:
0,03 EU/ml
0,125 EU/ml
0,25 EU/ml
0,5 EU/ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Känslighet
17911701 0,03 EU/ml
17970992 0,125 EU/ml
18061663 0,125 EU/ml
17980992 0,25 EU/ml
18021683 0,25 EU/ml
17841648 0,5 EU/ml
18403426 0,5 EU/ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17911701 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A43879
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kits provide rapid and easy-to-read results for presence or absence of gram-negative bacterial endotoxin in the test sample. The kit delivers a qualitative 'Pass' or 'Fail' result, with kit sensitivity options ranging from 0.03 to 0.5 EU/mL, each supporting 10 tests.
Endotoxin is a lipopolysaccharide (LPS) that constitutes much of the outer membrane of the cell wall in gram-negative bacteria. LPS is the most abundant antigen on the cell surface of most gram-negative bacteria. Thermo Fisher Scientific Pierce Rapid Gel Clot Endotoxin Assay kits provide rapid and easy-to-read qualitative results indicating the presence or absence of endotoxins. They are best suited for samples that are viscous or highly colored and are available in a variety of sensitivities: 0.03, 0.125, 0.25, and 0.5 EU/mL.
Dessa snabba gelpropp-endotoxintestkit har en snabb och effektiv protokoll, är reproducerbara och innehåller alla reagenser och material såsom positivkontrollrör, endotoxinfria rör och pipetttips som krävs för varje test. Varje kit räcker för 10 tester, med 0,5 ml prov.
Pierce Rapid Gel Clot Endotoxin Assay-kit använder amebocytlysat som utvinns från Limulus hästskokrabbehemolymf för att upptäcka endotoxinnivåer i prover. Limulus amebocytlysat (LAL) används i stor utsträckning som en enkel och känslig analys för detektion av endotoxiner. När endotoxin möter amebocytlysatet bildas en serie enzymatiska reaktioner som en gelliknande propp. Vid ett positivt test bildas en propp i provröret, vilket indikerar att mängden endotoxin i provet är större än eller lika med den angivna känsligheten (i EU/ml) för kitet. Brist på gelproppbildning i röret anses vara ett negativt resultat, vilket indikerar en endotoxinkoncentration i provröret under kitets’känslighet.
Endotoxiner frigörs i sin omgivning när gramnegativa bakterier genomgår normal celldelning eller i stora koncentrationer när de skadas eller genomgår celllys. Eftersom endotoxiner är pyrogena (framkallar feber) hos däggdjur är det extremt viktigt inom många områden att identifiera och övervaka endotoxinnivåer. Endotoxintester av råvaror, mellanprodukter och slutprodukter är avgörande för patientsäkerheten. Varje sats har en definierad inkubationstid för provprovet som anges i analyscertifikatet som följer med varje kit. Detta kit är inte licensierat av FDA och får inte användas för slutproduktsläpp av läkemedel, produkter eller biologiska läkemedel som regleras av FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Positiv kontrolltuber Endotoxinfria provreaktionsrör Endotoxinfria
• pipettspetsar
• Endotoxinfria provflaskor
Förvara prov- och positivkontrolltuber vid 4 °C.
•Förvara pipettspetsar och provflaskor i rumstemperatur.
Beskrivning Pierce™ Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kit, 0,03 EU/ml
Formatera Sats
Produkttyp End-point gel-propp LAL-analys
För användning med (applikation) Detta kit är inte licensierat av FDA och får inte användas för slutproduktsläpp av läkemedel, produkter eller biologiska läkemedel som regleras av FDA. Endast för forskning.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 analyser
Känslighet 0,03 EU/ml