Läs mer
Thermo Scientific™ ELISA Reagensreservoar
Produktkod. 10083593 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 enheter
Förpackningsstorlek:
200 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10083593 200 enheter 200 enheter
1 options
Produktkod. 10083593 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 SEK
    1869.65 SEK / 200 enheter
    Save 140.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dispensera snabbt reagenser med flerkanalspipetter med hjälp av dessa sterila, robusta och engångsreservoarer gjutna av slagkraftig polystyren.
Thermo Scientific™ Pierce Reagensbehållare är sterila, robusta, för engångsbruk och gjutna av slagkraftig polystyren.
Ytterligare information och onlinebeställning
Reservoarer underlättar upprepad flerkanalspipettering för reagensleverans till mikroplattor.
Höjdpunkter:
  • Sterila, robusta reservoarer är gjutna av slagkraftig polystyren
    Reservoarer underlättar upprepad upptagning av reagens med flerkanalspipetter för leverans till 96-brunnars plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce ELISA Reagensreservoarer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Kvantitet 200 enheter
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Plattkompatibilitet 96-brunnars platta, 384-brunnars platta
Disponibel Engångsbruk
Bottenform V-botten