Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A agaros
Produktkod. 10540424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10540424 5 mL 5ml
11806774 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540424 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20365
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Rena IgG med detta genetiskt modifierade, immobiliserade protein A på pärlformad agaros, när naturligt protein A har oönskade effekter.
Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A Agaros är ett pärlformat agarosharts till vilket en genetiskt modifierad form av Protein A har immobiliserats för användning i IgG-reningsapplikationer där den nativa liganden har oönskade effekter.
Pierce Recombinant Protein A Agarose använder en genetiskt modifierad form av Protein A som produceras i E. coli och sedan immobiliseras på tvärbunden 6% pärlformad agaros (CL-6B). Även om vissa icke-essentiella regioner har tagits bort, liknar rekombinant naturligt protein A i total storlek och IgG-bindande domäner. Proteinet har fyra bindningsställen med hög affinitet med förmåga att specifikt binda till Fc-regionen av immunoglobulinmolekyler från flera arter. Vissa forskare föredrar att använda ett affinitetsharts baserat på den rekombinanta formen av protein A i särskilda tillämpningar där praktisk erfarenhet indikerar att den olika produktionskällan ( E. coli vs. S. aureus ) ger mindre ospecifik bindning eller lägre nivåer av endotoxinkontamination. Annars ger naturliga protein A-hartser i allmänhet antikroppsrening med högre kapacitet.
Höjdpunkter:
  • Immobiliserat protein A– binder specifikt IgG från flera däggdjursarter, speciellt de flesta subtyper av mänskligt och kanin-IgG
  • Standardkapacitet– laddning av immobiliserat protein A ger en bindningskapacitet på 15 till 17 mg humant IgG per milliliter harts
  • Agarosharts– tvärbunden 6 % pärlformad agaros för små kolonn- eller satsaffinitetsreningsmetoder
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose
Produktlinje Pierce
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Bottle
Stationär fas Protein A
Reningsmål IgG Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Kvantitet 5 mL