Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein A/G
Produktkod. 10301214 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10301214 5 mg 5mg
15205693 50 mg 50mg
15215693 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10301214 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21186
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upptäck antikroppar, särskilt IgG-isotyper, från många olika artvärdar med detta renade, alkaliska fosfatas- eller peroxidaskonjugerade rekombinanta protein A/G.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A/G möjliggör sondering och detektion av antikroppar, särskilt IgG-isotyper, från många olika artvärdar i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
De utökade Fc-bindande egenskaperna hos Protein A/G gör det till ett populärt verktyg vid undersökning och rening av immunglobuliner. Protein A/G binder till alla humana IgG-subklasser, IgA, IgE, IgM och i mindre utsträckning IgD; det binder dock inte mus-IgA, IgM eller murint serumalbumin. Protein A/G är ett utmärkt verktyg för rening och detektion av musmonoklonala antikroppar från IgG-subklasser utan störningar från dessa andra serumproteiner. Individuella underklasser av musmonoklonaler har mest sannolikt starkare affinitet till detta chimära protein än till antingen protein A eller protein G.
Höjdpunkter:
  • Innehåller fyra Fc-bindande domäner från Protein A och två från Protein G
  • Ger bindning för alla antikroppsarter och underklasser som känns igen av antingen Protein A eller Protein G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein A/G
Kvantitet 5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein subtyp Protein A
Mål Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.